安全性情報
SML2512
Sigma-Aldrich
Fosfomycin Trometamol
別名:
Fosfomycin trometamol, Fosfomycin Trometamol Salt, Fosfomycin Tromethamine, Fosfomycin Tromethanol, Tromethamine-Fosfomycin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H18NO7P
CAS番号:
分子量:
259.19
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
Streptomyces sp.
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
InChI Key
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Fosfomycin trometamol (fosfomycin tromethamine is mainly used for the treatment of uncomplicated urinary tract infections (UTIs). Fosfomycin has good in vitro activity against common uropathogens, such as Escherichia coli (including extended-spectrum β-lactamase-producing E. coli), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus saprophyticus.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2512-20MG:
SML2512-BULK:
SML2512-20MG-PW:
SML2512-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)