SML2314
Celgosivir
≥98% (HPLC)
別名:
6-O-Butanoylcastanospermine, 6-O-Butyrylcastanospermine, BuCast, Butanoic acid (1S,6S,7S,8R,8aR)-octahydro-1,7,8-trihydroxy-6-indolizinyl ester, Butanoic acid [1S-(1α,6β,7α,8β,8aβ)]-octahydro-1,7,8-trihydroxy-6-indolizinyl ester, MDL 28,574, MDL 28574, MDL-28574
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
under inert gas
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](OC(CCC)=O)CN2[C@@]([C@@H](O)CC2)([H])[C@H]1O
InChI
1S/C12H21NO5/c1-2-3-9(15)18-8-6-13-5-4-7(14)10(13)12(17)11(8)16/h7-8,10-12,14,16-17H,2-6H2,1H3/t7-,8-,10+,11+,12+/m0/s1
InChI Key
HTJGLYIJVSDQAE-VWNXEWBOSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2314-25MG:
SML2314-BULK:
SML2314-VAR:
SML2314-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)