SML2049
AR-R17779 Hydrochloride
≥97% (HPLC)
別名:
(-)-AR-R 13489 HCl, (-)-AR-R13489 HCl, (-)-Spiro[1-azabicyclo[2.2. 2]octane-3,5′-oxazolidin]-2′-one hydrochloride; (3S)-Spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5′-oxazolidine]-2′-one hydrochloride, (S)-AR-R 13489 HCl, (S)-AR-R13489 HCl, AR-R 17779 HCl
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -59 to -69°, c = 1.0 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1O[C@@]2(CN1)CN3CCC2CC3.Cl
InChI
1S/C9H14N2O2.ClH/c12-8-10-5-9(13-8)6-11-3-1-7(9)2-4-11;/h7H,1-6H2,(H,10,12);1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
XGLBLUBBDSJBIU-FVGYRXGTSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2049-VAR:
SML2049-25MG:
SML2049-5MG:
SML2049-BULK:
試験成績書(COA)