Merck
SML1647
Sigma-Aldrich
Epiblastin A
≥98% (HPLC)
別名:
2,4,7-Triamino-6-(m-chlorophenyl)-pteridine, 6-(3-Chlorophenyl)-2,4,7-pteridinetriamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10ClN7
CAS番号:
分子量:
287.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=NC(N)=C2C(N=C(N)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=N2)=N1
InChI
1S/C12H10ClN7/c13-6-3-1-2-5(4-6)7-9(14)18-11-8(17-7)10(15)19-12(16)20-11/h1-4H,(H6,14,15,16,18,19,20)
InChI Key
ZWNKKZSRANLVEW-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Epiblastin A is triamterene derivative that potently induces reprograming of epiblast stem cells (EpiSC) into embryonic stem cells (ESC). Epiblastin A is a potent reversible inhibitor of casein kinase 1 (CK1) α, δ, and ε that binds to ATP-binding site.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1647-BULK:
SML1647-25MG:
SML1647-5MG:
SML1647-VAR:
試験成績書(COA)