Merck
SML1487
Sigma-Aldrich
ABT-089 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-methyl-3-(2-(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride, Pozanicline dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
265.18
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +20 to +30°, c = 1 in methanol
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(OC[C@@H]2CCCN2)C=CC=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10;;/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3;2*1H/t10-;;/m0../s1
InChI Key
UGVSESCRKJTJAK-XRIOVQLTSA-N
生物化学的/生理学的作用
ABT-089 (Pozanicline) is a subtype-selective neuronal nicotinic receptor partial agonist binding primarily to the α4β2 and also α6β2 subtypes. It has been investigated for alleviating symptoms of nicotine withdrawal including cognitive deficits and anxiety.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1487-VAR:
SML1487-BULK:
SML1487-25MG:
SML1487-5MG:
試験成績書(COA)