SML1400
AEE788
≥98% (HPLC)
別名:
6-{4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}-N-[(1R)-1-phenylethyl]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, CID 10297043, NVP-AEE 788, [6-[4-[(4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-((R)-1-phenylethyl)amine
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](C1=CC=CC=C1)NC2=C3C(NC(C4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=C3)=NC=N2
InChI
1S/C27H32N6/c1-3-32-13-15-33(16-14-32)18-21-9-11-23(12-10-21)25-17-24-26(28-19-29-27(24)31-25)30-20(2)22-7-5-4-6-8-22/h4-12,17,19-20H,3,13-16,18H2,1-2H3,(H2,28,29,30,31)/t20-/m1/s1
InChI Key
OONFNUWBHFSNBT-HXUWFJFHSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064) , FLT1(2321) , KDR(3791)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3