Merck
SML1305
Sigma-Aldrich
T56-LIMKi
≥98% (HPLC)
別名:
3-Methyl-N-[3-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-5-isoxazolecarboxamide, T5601640
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14F3N3O3
CAS番号:
分子量:
389.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC(NC(C3=CC(C)=NO3)=O)=CC=C2
InChI
1S/C19H14F3N3O3/c1-11-8-16(28-25-11)18(27)24-14-6-2-4-12(9-14)17(26)23-15-7-3-5-13(10-15)19(20,21)22/h2-10H,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
InChI Key
XVOKFRPKSAWELK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor that reduces phosphorylated cofilin, and induces disassembly of actin stress fibers in NF1-/- MEFs cells.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1305-VAR:
SML1305-5MG:
SML1305-BULK:
SML1305-25MG:
試験成績書(COA)