アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC=C(NS(=O)(C2=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C2)=O)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C16H11ClN2O5S/c17-13-6-5-10(9-15(13)19(21)22)25(23,24)18-14-7-8-16(20)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-9,18,20H
InChI Key
JDYDEJYIVZNWQU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1136-BULK:
SML1136-5MG:
SML1136-VAR:
SML1136-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.