Merck
SML1111
Sigma-Aldrich
S 24795
≥98% (HPLC)
別名:
2-[2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl]-1-methyl pyridinium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13BrNO · I
CAS番号:
分子量:
418.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C=CC=C1)=C1CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=O.[I-]
InChI
1S/C14H13BrNO.HI/c1-16-9-3-2-4-13(16)10-14(17)11-5-7-12(15)8-6-11;/h2-9H,10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LERUHBBUGAOYOD-UHFFFAOYSA-M
生物化学的/生理学的作用
S 24795 is a selective partial agonist for the α7-subtype of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). S 24795 was shown to be effective at improving learning and memory in various animal models relevant to Alzheimer′s disease and age-related memory loss, and is used in investigating the roles of α7 nAChRs in aging, learning, memory, and cognition.
特徴および利点
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1111-25MG:4548174001998
SML1111-5MG:4548174002001
SML1111-VAR:
SML1111-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究