安全性情報
SML0587
Sigma-Aldrich
PF9601N
≥98% (HPLC)
別名:
5-(Phenylmethoxy)-N-2-propynyl- 1H-Indole-2-methanamine, FA-73, N-(2-Propynyl)-2-(5-benzyloxy-indolyl) methylamine, PF 9601N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O
CAS番号:
分子量:
290.36
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor that exhibit anti-Parkinsonian effects in several models of PD.
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0587-25MG:
SML0587-5MG:
SML0587-VAR:
SML0587-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.