アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(OCC(=O)N\N=C\c2ccc[nH]2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10Cl3N3O2/c14-8-4-10(15)13(11(16)5-8)21-7-12(20)19-18-6-9-2-1-3-17-9/h1-6,17H,7H2,(H,19,20)/b18-6+
InChI Key
NVEDPFICKAIHKD-NGYBGAFCSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0442-VAR:
SML0442-BULK:
SML0442-25MG:
SML0442-5MG:
試験成績書(COA)