アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0255-50MG:4548174001905
SML0255-VAR:
SML0255-BULK:
SML0255-10MG:4548174001899
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究