Merck
SML0214
Sigma-Aldrich
SAMT-247
≥98% (HPLC)
別名:
3-(S-Acetylthiosalicyloyl)aminopropamide, N-[2-Acetylthiobenzoyl]-β-alaninamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O3S
CAS番号:
分子量:
266.32
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light yellow
溶解性
H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
SAMT-247 may be used in HIV-1 related studies.
生物化学的/生理学的作用
SAMT-247 inhibits HIV by modifying the nucleocapsid NCp7 region of Gag in infected cells, blocking Gag processing and reducing infectivity.
SAMT-247 is a microbicide that decreases the viral infectivity and infectivity of the progeny virus in HIV-1 infections.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0214-25MG:
SML0214-BULK:
SML0214-5MG:
SML0214-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cecilia Cheng-Mayer et al.
AIDS (London, England), 25(15), 1833-1841 (2011-07-14)
Development of an effective vaccine or topical compound to prevent HIV transmission remains a major goal for control of the AIDS pandemic. Using a nonhuman primate model of heterosexual HIV-1 transmission, we tested whether a topical microbicide that reduces viral