Merck
SML0079
Sigma-Aldrich
DiMNF
≥98% (HPLC)
別名:
2-(3,4-ジメトキシフェニル)-ベンゾ[h]クロメン-4-オン, NSC 123391
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16O4
CAS番号:
分子量:
332.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥13 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3ccc4ccccc4c3O2
InChI
1S/C21H16O4/c1-23-18-10-8-14(11-20(18)24-2)19-12-17(22)16-9-7-13-5-3-4-6-15(13)21(16)25-19/h3-12H,1-2H3
InChI Key
QDZQDIUUJDAORK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ナフトフラボンの誘導体であるDiMNFは、選択的アリール炭化水素受容体修飾因子(SAhRM)です。DiMNFはAHRのリガンドであり、CYP1A1のようなAHR依存性遺伝子の発現は誘導しませんが、血清アミロイドAや補体C3など、サイトカインにより誘導される急性期応答タンパク質の発現を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0079-VAR:
SML0079-5MG:
SML0079-25MG:
SML0079-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark P Labrecque et al.
PloS one, 7(1), e29545-e29545 (2012-01-12)
The activated AHR/ARNT complex (AHRC) regulates the expression of target genes upon exposure to environmental contaminants such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Importantly, evidence has shown that TCDD represses estrogen receptor (ER) target gene activation through the AHRC. Our data indicates that