Merck
SMB00556
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Pantoyllactone β-D-glucopyranoside
≥80% (NMR)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O8
CAS番号:
分子量:
292.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥80% (NMR)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)([C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)COC1=O
InChI
1S/C12H20O8/c1-12(2)4-18-10(17)9(12)20-11-8(16)7(15)6(14)5(3-13)19-11/h5-9,11,13-16H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+,11+/m1/s1
InChI Key
BFCZPWYLRHFBNO-DTJAAUDXSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3