安全性情報
SMB00215
Sigma-Aldrich
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO5
CAS番号:
分子量:
353.37
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(CCc2c(cc5c(c2)OCO5)C(=O)Cc3c(cc4c(c3)OCO4)C1)C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
InChI Key
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00215-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)