Merck
SEP010
Millipore
Seppro® IgY14
Spin Columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
キャパシティ
1 mg total protein loading(14 μL of human plasma, average human protein concentration 70 mg/mL)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Seppro® IgY14カラムによって、血漿のタンパク質混合液から豊富に含まれる14種のタンパク質(HAP)を除去することができます。鳥類由来のポリクローナル抗IgY(イムノグロブリンヨーク)抗体は、非常に特異性が高い性質があるため、従来の抗体よりも利点があり、さらにクリーンなヒトタンパク質混合液を作り出すことができます。Seppro®カラムを用いれば、プロテオミクス分析を血漿プロテオームにさらに簡単に導入し、より鮮明な結果を得ることができます。
除去されるタンパク質:
アルブミン
IgG
α1-アンチトリプシン
IgA
IgM
トランスフェリン
ハプトグロブリン
α2-マクログロブリン
フィブリノーゲン
補体C3
α1-酸性糖タンパク(オロソムコイド)
HDL(アポリポプロテインA-I、A-II)
LDL(主にアポリポプロテインB)
アプリケーション
Seppro® IgY14スピンカラム(除去能:15~20μL)は、液体クロマトグラフィーによりヒト血漿タンパク質混合液から14種の多量タンパク質(HAP)を免疫親和性除去する際の、血漿/血清タンパク質除去ツールのベースとして使用するために設計されました。Seppro® IgY14は、ヒト血清/血漿中の低濃度タンパク質の分析のサポートに使用されています。
法的情報
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • S4199Seppro® Dilution bufferSDS
  • S4324Seppro® Stripping BufferSDS
  • S4449Seppro® Neutralization BufferSDS
  • CLS8163Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters, cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterileSDS
  • S4574Spin Column for Seppro®SDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Maneesh Bhargava et al.
PloS one, 9(10), e109713-e109713 (2014-10-08)
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) continues to have a high mortality. Currently, there are no biomarkers that provide reliable prognostic information to guide clinical management or stratify risk among clinical trial participants. The objective of this study was to probe
Hoi Pang Low et al.
Genomics, proteomics & bioinformatics, 11(6), 335-344 (2013-12-04)
Preeclampsia, a complication of pregnancy characterized by hypertension and proteinuria, has been found to reduce the subsequent risk for breast cancer in female offspring. As this protective effect could be due to exposure to preeclampsia-specific proteins during intrauterine life, the
Inmaculada Lopez-Font et al.
Molecular neurobiology, 56(12), 8603-8616 (2019-07-11)
The β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) is the main brain β-secretase responsible for the amyloidogenic processing of the amyloid precursor protein (APP). Previous studies have suggested that cerebrospinal fluid (CSF) β-secretase activity may be a candidate diagnostic
Chien-Lun Chen et al.
Journal of proteomics, 85, 28-43 (2013-05-02)
In this study, we evaluated the reproducibility of abundant urine protein depletion by hexapeptide-based library beads and an antibody-based affinity column using the iTRAQ technique. The antibody-based affinity-depletion approach, which proved superior, was then applied in conjunction with iTRAQ to
Majlinda Kullolli et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 939, 10-16 (2013-10-05)
Human plasma is a commonly used diagnostic fluid in clinical chemistry. In-depth plasma proteomic analysis is performed to search for disease biomarkers, however the large dynamic range of protein abundance in plasma presents a substantial analytical challenge. Removal of abundant