Merck
SCP0238
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Succinyl-Asp⁶,Me-Phe⁸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H55N7O11S1
分子量:
841.97
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
product name
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-センクチド物質P 6-11,
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Asp-Phe-NMe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
アプリケーション
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0238-1MG:
試験成績書(COA)