安全性情報
SCP0210
Sigma-Aldrich
Pheromonotropin、アワヨトウ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C101H155N25O30
分子量:
2199.46
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥65%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Leu-Ser-Tyr-Asp-Asp-Lys-Val-Phe-Glu-Asn-Val-Glu-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
アプリケーション
Pheromonotropin Pseudalatia is a pheromonotropic neuropeptide structurally related to leucopyrokinin from the armyworm larvae. Pheromonotropins are use to study the pheromone systems of insects.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0210-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)