安全性情報
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H40N10O6
分子量:
600.67
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品SCP0006は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥62%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0006-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)