Merck
SBR00074
Sigma-Aldrich
Asunaprevir
new
≥99% (HPLC), powder
別名:
SM-5887, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H46ClN5O9S
CAS番号:
分子量:
748.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
protein synthesis | inhibits
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
InChI Key
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Asunaprevir is a competitive inhibitor of HCV NS3/4A protease which act by inhibiting the protease activity of the NS3/4A enzyme of the hepatitis C virus.
生物化学的/生理学的作用
Asunaprevir is a direct acting antiviral agent that inhibits the NS3/4A protease of the hepatitis C virus (HCV). Inhibition of the NS3/4A protease prevents viral replication and leads to the clearance of HCV from the body. Asunaprevir is active again viruses.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SBR00074-VAR:
SBR00074-5MG:
試験成績書(COA)