Merck
SBP3500564
Sigma-Aldrich
MOX1 Blocking Peptide for SAB3500564
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
品質水準
形状
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
19 amino acids near the center of human MOX1.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3500564.