Merck
SAB5703037
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BRD4(pSer1083) Antibody, clone 5B6X4, Rabbit Monoclonal
別名:
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5B6X4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
200 kDa
交差性
human
濃度
1mg/mL
テクニック
western blot: 1:100 - 1:500
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
HQSPP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRD4(23476)
詳細
The protein encoded by this gene is homologous to the murine protein MCAP, which associates with chromosomes during mitosis, and to the human RING3 protein, a serine/threonine kinase. Each of these proteins contains two bromodomains, a conserved sequence motif which may be involved in chromatin targeting. This gene has been implicated as the chromosome 19 target of translocation t(15;19)(q13;p13.1), which defines an upper respiratory tract carcinoma in young people. Two alternatively spliced transcript variants have been described.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S1083 of human BRD4 (NP_490597.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)