Merck
SAB5702897
Sigma-Aldrich
Anti-KDM4A Antibody, clone 9A9G6, Rabbit Monoclonal
別名:
JHDM3A, JMJD2, JMJD2A, TDRD14A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9A9G6, monoclonal
形状
liquid
分子量
150 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GDGRVTVGEPCTRKKGSAARSFSERELAEVADEYMFSLEENKKSKGRRQPLSKLPRHHPLVLQECVSDDETSEQLTPEEEAEETEAWAKPLSQLWQNRPPN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM4A(9682)
詳細
This gene is a member of the Jumonji domain 2 (JMJD2) family and encodes a protein containing a JmjN domain, a JmjC domain, a JD2H domain, two TUDOR domains, and two PHD-type zinc fingers. This nuclear protein functions as a trimethylation-specific demethylase, converting specific trimethylated histone residues to the dimethylated form, and as a transcriptional repressor. [provided by RefSeq, Apr 2009]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-650 of human KDM4A (O75164).
アプリケーション
WB, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1