物質
colorless
クローン
1M2E4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
55 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
western blot: 1:500 - 1:1000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
ASGASSNSSNATTSSSEEMRPIKTEPGLSSHYGHSSSVSQTFSVSAMSGHGPSIHPVLSALKLSPQGYASPVSQSPQTSSKQDSWNSLVLADSHGDIITA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GATA4(2626)
詳細
This gene encodes a member of the GATA family of zinc-finger transcription factors. Members of this family recognize the GATA motif which is present in the promoters of many genes. This protein is thought to regulate genes involved in embryogenesis and in myocardial differentiation and function, and is necessary for normal testicular development. Mutations in this gene have been associated with cardiac septal defects. Additionally, alterations in gene expression have been associated with several cancer types. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Apr 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 343-442 of human GATA4 (NP_002043.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)