Merck
SAB5702214
Sigma-Aldrich
Anti-NKX3.1 Antibody, clone 4X8T3, Rabbit Monoclonal
別名:
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4X8T3, monoclonal
形状
liquid
分子量
35 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.90 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MLRVPEPRPGEAKAEGAAPPTPSKPLTSFLIQDILRDGAQRQGGRTSSQRQRDPEPEPEPEPEGGRSRAGAQNDQLSTGPRAAPEEAETLAETEPERHLGSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRASLVSVYNSYPYYPYLYCVGSWSPAFW
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NKX3-1(4824)
詳細
This gene encodes a homeobox-containing transcription factor. This transcription factor functions as a negative regulator of epithelial cell growth in prostate tissue. Aberrant expression of this gene is associated with prostate tumor progression. Alternate splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-234 of human NKX3.1 (Q99801).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1