Merck
SAB5702045
Sigma-Aldrich
Anti-CR2/CD21 Antibody, clone 9F8A1, Rabbit Monoclonal
別名:
C3DR, CD21, CR, CVID7, SLEB9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9F8A1, monoclonal
形状
liquid
分子量
155 kDa
化学種の反応性
rat, human
濃度
1.19 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GAVVTLECEDGYMLEGSPQSQCQSDHQWNPPLAVCRSRSLAPVLCGIAAGLILLTFLIVITLYVISKHRARNYYTDTSQKEAFHLEAREVYSVDPYNPAS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CR2(1380)
詳細
This gene encodes a membrane protein, which functions as a receptor for Epstein-Barr virus (EBV) binding on B and T lymphocytes. Genetic variations in this gene are associated with susceptibility to systemic lupus erythematosus type 9 (SLEB9). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Sep 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 934-1033 of human CR2/CD21 (P20023).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB5702045-100UL:
試験成績書(COA)