物質
colorless
クローン
7C5T7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
70 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FYVVFDRARKRIGFAVSACHVHDEFRTAAVEGPFVTLDMEDCGYNIPQTDESTLMTIAYVMAAICALFMLPLCLMVCQWRCLRCLRQQHDDFADDISLLK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BACE1(23621)
詳細
This gene encodes a member of the peptidase A1 family of aspartic proteases. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protease. This transmembrane protease catalyzes the first step in the formation of amyloid beta peptide from amyloid precursor protein. Amyloid beta peptides are the main constituent of amyloid beta plaques, which accumulate in the brains of human Alzheimer's disease patients. [provided by RefSeq, Nov 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 402-501 of human BACE1 (P56817).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702021-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)