Merck
SAB5701816
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MYL9-T18/S19 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1.65 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr18/pSer19)
遺伝子情報
human ... MYL9(10398)
詳細
Myosin, a structural component of muscle, consists of two heavy chains and four light chains. The protein encoded by this gene is a myosin light chain that may regulate muscle contraction by modulating the ATPase activity of myosin heads. The encoded protein binds calcium and is activated by myosin light chain kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around of human Phospho-MYL9-T18/S19 .
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701816-100UL:
試験成績書(COA)