安全性情報
SAB5700736
Sigma-Aldrich
Anti-MIF antibody produced in rabbit
別名:
GIF, GLIF, MIF, MMIF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
12
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.87 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MIF(4282)
詳細
This gene encodes a lymphokine involved in cell-mediated immunity, immunoregulation, and inflammation. It plays a role in the regulation of macrophage function in host defense through the suppression of anti-inflammatory effects of glucocorticoids. This lymphokine and the JAB1 protein form a complex in the cytosol near the peripheral plasma membrane, which may indicate an additional role in integrin signaling pathways.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-115 of human MIF (NP_002406.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700736-100UL:
試験成績書(COA)