安全性情報
SAB5200053
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABRA1 antibody produced in mouse
clone S96-55, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-AW061132, Anti-GABAARALPHA1 protein, S95-35, Anti-Gabrb-1, Anti-Gabrb1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S96-55, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 55 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Gabra1(14394)
特異性
Detects ~55 kDa. No cross-reactivity against GABA-A-R-Alpha 2 or –Alpha3.
免疫原
Fusion protein amino acids 355-394 of mouse GABA-A-R-Alpha1, Accession Number P62812
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200053-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)