Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~12 kDa
交差性
human
濃度
~1.07 mg/mL
テクニック
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
物理的形状
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
法的情報
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4800017-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)