Merck
SAB4701104
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD209-APC antibody produced in mouse
clone UW60.1
別名:
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
UW60.1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
flow cytometry: 10 μL
アイソタイプ
IgG2a
アクセッション番号
NM_021155
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD209(30835)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody UW60.1 recognizes human CD209 (DC-SIGN), a 44 kDa transmembrane receptor expressed on the surface of dendritic cells and macrophages.
免疫原
CD209-His-tagged fusion protein
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4701104-100TST:
試験成績書(COA)