Merck
SAB4700584
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD18 antibody produced in rat
clone M18/2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Integrin β2 subunit, Anti-Itgb2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M18/2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Itgb2(16414)
関連するカテゴリー
詳細
The rat monoclonal antibody M18/2 recognizes CD18 antigen (integrin beta2 subunit; beta2 integrin), a 95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes.
免疫原
Murine cytotoxic T cell glycoproteins
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4700584-100UG:
試験成績書(COA)