安全性情報
SAB4700535
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD263, azide free antibody produced in mouse
clone TRAIL-R3-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-TNFRSF10C, Anti-TRAIL-R3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
FACS
クローン:
TRAIL-R3-02, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TRAIL-R3-02, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The antibody TRAIL-R3-02 reacts with TRAIL-R3, a 35 kDa GPI-anchored extracellular membrane protein expressed mainly on neutrophils.
免疫原
TRAIL-R3 (aa 1-280) - hIgGhc fusion protein
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1-5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized.
Jan Code
SAB4700535-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)