安全性情報
SAB4700421
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD229-APC antibody produced in mouse
clone HLy9.25, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-LY9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HLy9.25, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LY9(4063)
詳細
The mouse monoclonal antibody HLy9.25 (also known as HLy9.1.25) recognizes CD229 / Ly9, a 100-120 kDa cell surface glycoprotein expressed on T and B cells.
免疫原
CD299-transfected 30019 pre-B cell line
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700421-100TST:
試験成績書(COA)