SAB4500318
Anti-RXFP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
G-protein coupled receptor 106, G-protein coupled receptor affecting testicular descent, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 8, Relaxin family peptide receptor 2
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 86 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RXFP2(122042)
詳細
Anti-RXFP2 Antibody detects endogenous levels of total RXFP2 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RXFP2.
Immunogen Range: 113-162
Immunogen Range: 113-162
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)