安全性情報
SAB4300671
Sigma-Aldrich
抗SPARC抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗BM-40抗体, 抗ON抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~42 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(V-G-E-F-D)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPARC(6678)
詳細
The antibody detects endogenous level of total SPARC protein.
免疫原
Peptide sequence around aa. 52-56 (V-G-E-F-D), according to the protein NP_003109.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Appears to regulate cell growth through interactions with the extracellular matrix and cytokines. Binds calcium and copper, several types of collagen, albumin, thrombospondin, PDGF and cell membranes. There are two calcium binding sites; an acidic domain that binds 5 to 8 Ca2+ with a low affinity and an EF-hand loop that binds a Ca2+ ion with a high affinity.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300671-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)