抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N52, monoclonal
分子量
~200 kDa
化学種の反応性
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
pig ... NEFH(100156492)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200705-VAR:
SAB4200705-BULK:
SAB4200705-100UL:
試験成績書(COA)