化学種の反応性
mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction).
immunoprecipitation (IP): 10 μg using lysates of HepG2 cells.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U-87 glioblastoma cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IDH1(3417)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200592-VAR:
SAB4200592-200UL:
SAB4200592-BULK:
試験成績書(COA)