SAB4200511
Anti-FUS (internal region) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-HNRNPP2, Anti-TLS, Anti-fus-like protein, Anti-fused in sarcoma, ALS6, FUS1, POMP75, 75 kDa DNA-pairing protein, Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HepG2 or MCF7 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T or G361 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUS(2521)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200511-VAR:
SAB4200511-200UL:
SAB4200511-BULK:
試験成績書(COA)