SAB4200427
Anti-COG8 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-CDG2H, Anti-COG complex subunit 8, Anti-Component of oligomeric golgi complex 8, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 8, Anti-conserved oligomeric golgi complex component 8, Anti-dependent on RIC1, AntiDOR1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 0.5-1.0 μg/mL using using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COG8(84342)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence