安全性情報
SAB3700050
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG F(ab′)2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
fluorescein conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
cat
濃度
2.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Cat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Cat IgG, Cat IgG F(ab′)2 and Cat Serum. No reaction was observed against Cat IgG F(c).
免疫原
Cat IgG F(ab′)2 fragment
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Jan Code
SAB3700050-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)