Merck
SAB3500750
Sigma-Aldrich
Anti-ANKLE2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
分子量
103 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANKLE2(23141)
免疫原
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human ANKLE2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500750.
物理的形状
1 mg/mLのPBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500750-100UG:
試験成績書(COA)