安全性情報
ABS204
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PDHE1-A type I (Ser293) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer293)
遺伝子情報
human ... PDHA1(5160)
詳細
多くの微生物において、ピルビン酸脱水素酵素(PDH)複合体は、好気的経路において、ピルビン酸からアセチル-CoAとCO2への不可逆的変換を全体的に触媒します。この複合体はまた、心臓の基質選択における重要な調節因子としても機能しています。ピルビン酸脱水素酵素(E1またはPDHE1-A I型)、ジヒドロリポアミドアセチル基転移酵素(E2)、リポアミド脱水素酵素(E3)の3つの酵素成分の複数コピーが含まれています。PDHは、ピルビン酸脱水素酵素(PDK)が介するリン酸化とフィードバック阻害の両方によって調節されます。
特異性
この抗体は、Ser293がリン酸化されたPDHE1-A I型を認識します。
免疫原
Ser293がリン酸化されたヒトPDHE1-A I型に相当するKLH結合直鎖ペプチド
エピトープ:リン酸化Ser293
アプリケーション
この抗リン酸化PDHE1-A I型(Ser293)抗体を用いたリン酸化PDHE1-A I型(Ser293)の検出は、WB、ICおよびIPでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、未処理およびDCA処理HEK293細胞でリン酸化PDHE1-A I型(Ser293)を検出できます。
研究カテゴリー
代謝
研究サブカテゴリー
グルコース/グリコーゲンの代謝
品質
DCA処理済みおよび未処理のHEK293細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、未処理およびDCA処理HEK293細胞でリン酸化PDHE1-A I型(Ser293)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約43 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
未処理およびDCA処理済みHEK293細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS204:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen W Standage et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 312(2), H239-H249 (2016-11-25)
Children with sepsis and multisystem organ failure have downregulated leukocyte gene expression of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα), a nuclear hormone receptor transcription factor that regulates inflammation and lipid metabolism. Mouse models of sepsis have likewise demonstrated that the absence of
Cyril Corbet et al.
Nature communications, 9(1), 1208-1208 (2018-03-25)
Lactate exchange between glycolytic and oxidative cancer cells is proposed to optimize tumor growth. Blocking lactate uptake through monocarboxylate transporter 1 (MCT1) represents an attractive therapeutic strategy but may stimulate glucose consumption by oxidative cancer cells. We report here that
Rami Al Batran et al.
JCI insight, 4(1) (2019-01-11)
Obese individuals are often at risk for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), insulin resistance, type 2 diabetes (T2D), and cardiovascular diseases such as angina, thereby requiring combination therapies for their comorbidities. Ranolazine is a second-line antianginal agent that also improves
Ian M Willis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(48), 12182-12187 (2018-11-16)
As a master negative regulator of RNA polymerase (Pol) III, Maf1 modulates transcription in response to nutrients and stress to balance the production of highly abundant tRNAs, 5S rRNA, and other small noncoding RNAs with cell growth and maintenance. This
Masaki Kajimoto et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(3), 514-521 (2014-01-09)
Anesthetics used in infants and children are implicated in the development of neurocognitive disorders. Although propofol induces neuroapoptosis in developing brain, the underlying mechanisms require elucidation and may have an energetic basis. We studied substrate utilization in immature swine anesthetized