Merck
SAB2900381
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
f1aalpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
hamster, horse, bovine, pig, mouse, rabbit, dog, monkey, rat, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FEM1B(10116)
免疫原
Synthetic peptide from human FEM1B. Percent identity by BLAST analysis: Human, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Hamster, Elephant, Panda, Dog, Bovine, Bat, Horse, Rabbit, Pig (100%); Opossum (86%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)