安全性情報
SAB2501107
Sigma-Aldrich
抗VPS37C抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ20847抗体, 抗液胞タンパク質ソーティング37C抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS37C(55048)
免疫原
NP_060436.4によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-ETLKDKTLQELEELQ)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)の0.5 mg/mL溶液。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501107-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)