安全性情報
SAB2501073
Sigma-Aldrich
抗TUSC4/NPRL2(140-151アミノ酸)抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗2810446G01Rik抗体, 抗NPR2L抗体, 抗NPRL2抗体, 抗腫瘍抑制因子候補4抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUSC4(10641)
免疫原
NP_006536.3によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(QYSNVYCPTPKV)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)の0.5 mg/mL溶液。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501073-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yinxing Ma et al.
Scientific reports, 7(1), 15311-15311 (2017-11-12)
The SEA/GATOR complex is an essential regulator of the mTORC1 pathway. In mammals the GATOR1 complex is composed of the proteins DEPDC5, NPRL2 and NPRL3. GATOR1 serves as an mTORC1 inhibitor and activates the mTORC1-modulating RagA GTPase. However, several GATOR