Merck
SAB2500596
Sigma-Aldrich
抗リポカリン2/NGAL抗体(AB2) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗24p3抗体, 抗AW212229抗体, 抗NGAL抗体, 抗RP23-161B9.11抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Lcn2(16819)
関連するカテゴリー
免疫原
NP_032517.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-HRYPQVQSYNVQ)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。