Merck
SAB2500220
Sigma-Aldrich
抗CDH23/USH1D抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DFNB12抗体, 抗DKFZp434P2350抗体, 抗FLJ00233抗体, 抗USH1D抗体, 抗カドヘリン様23抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CDH23(64072)
免疫原
NP_071407.3; NP_443068.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-YNISLYENVTVGTS)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)